GF60679862
Iron
rod, 500mm, diameter 6.35mm, as drawn, 98+%
Synonyme(s) :
Iron, FE007947
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 606-798-62
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N