GF59152350
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Synonyme(s) :
ES303010
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 591-523-50
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable