GF55118257
Yttrium
foil, 25mm disks, thickness 0.50mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Yttrium, Y 000250
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-182-57
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.50 mm
pb
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable