Principaux documents
GF55076654
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, natural
Synonyme(s) :
EI316300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 550-766-54
Poids
1000 g
Couleur
natural
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable