GF53606875
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonyme(s) :
CU020220
About This Item
Description
light tight (lt)
Forme
foil (hard
hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 536-068-75
Taille × épaisseur
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable