Principaux documents
GF47951815
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Synonyme(s) :
AB112800
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 479-518-15
Taille des alvéoles
6.35 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
100 mm