Key Documents
GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
Synonyme(s) :
TI546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 474-766-37
Poids
50 g
Taille moyenne des particules
3 μm (FSSR)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1