Principaux documents
GF47331783
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm tube, 1.3mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.8mm inside diameter
Synonyme(s) :
NI057130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 473-317-83
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.3 mm × 0.8 mm