GF43765937
Gold
mesh, nominal aperture 0.011 mm, size 10 × 10 mm, thickness 0.004 mm
Synonyme(s) :
AU008721
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 437-659-37
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Ouverture nominale
0.011 mm
Taille
10 × 10 mm
Épaisseur
0.004 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable