GF43085314
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 3.1mm, inside diameter 2.6mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007220, Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 430-853-14
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Longueur
1000 mm
D.E. × D.I. × épaisseur
3.1 mm × 2.6 mm × 0.25 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N