Principaux documents
GF43035690
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonyme(s) :
NI197750
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 430-356-90
Longueur
1000 mm
D.E.
9.55 mm
Épaisseur de la paroi
0.275 mm