Principaux documents
GF39884530
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617480
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 398-845-30
Longueur
450 mm
D.E.
25 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm