Principaux documents
GF38081426
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617080
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 380-814-26
Longueur
500 mm
D.E.
5.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm