Principaux documents
GF36611805
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonyme(s) :
FE248705
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
150 x 150 (wires/inch)
Forme
(mesh)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 366-118-05
Diam. × capacité nominale
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
Taille × ouverture
600 mm × 600 mm × 0.37