GF35290492
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Synonyme(s) :
NB015250
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 352-904-92
L × diam.
5 m × 0.4 mm