Accéder au contenu
GF35196330
Palladium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD007150
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-963-30
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
100 mm × 0.2 mm
O.D. × I.D.
2.0 mm × 1.6 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c