Key Documents
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Synonyme(s) :
FE240210
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 309-591-41
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable