Key Documents
GF29548794
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
B 516011
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 295-487-94
Poids
200 g
Taille max. des part.
10 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable