Principaux documents
GF26629869
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617260
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 266-298-69
Longueur
100 mm
D.E.
12.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable