Key Documents
GF24859031
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI617950
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 248-590-31
Longueur
100 mm
Diamètre
5.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable