GF24661830
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.5 mm, diam. 8 mm
Synonyme(s) :
ME311250
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 246-618-30
Diamètre
8 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.