Principaux documents
GF22979526
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI050274
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 229-795-26
L × l × épaisseur
1 m × 1 mm × 0.20 mm