GF21945113
Gold
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyester insulation, 99.99%
Synonyme(s) :
Gold, AU005820
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 219-451-13
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diam. × épaisseur
2 m × 0.025 mm × 0.005 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable