GF21329782
Zinc
foil, 100x100mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000250
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 213-297-82
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100 x 100 mm × 0.1 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N