Principaux documents
GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
Synonyme(s) :
W 607900
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 189-762-92
Longueur
30 mm
Diamètre
0.5 mm