Principaux documents
GF17794761
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 5.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
NI297920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 177-947-61
Longueur
100 mm
Diamètre
5.0 mm