Principaux documents
GF17539140
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI197910
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 175-391-40
Longueur
200 mm
Diamètre
2 mm