GF16685219
Tin
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000395
About This Item
Pureté
98.80%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 166-852-19
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 0.20 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N