Principaux documents
GF14487329
Platinum/Iridium
rod, Pt 80%/Ir 20%, 1.3 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047913
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 144-873-29
Longueur
200 mm
Diamètre
1.3 mm