Key Documents
GF13942571
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Synonyme(s) :
NI030250
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 139-425-71
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
150 mm
Épaisseur
0.05 mm