Key Documents
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI055113
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 133-951-35
Longueur
1000 m
Diamètre
0.045 mm