GF12210624
Germanium
microfoil, 50x50mm, thinness 0.25μm, specific density 166.3μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Synonyme(s) :
Germanium, GE004600
About This Item
Pureté
100%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-106-24
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.25 μm
Point d'ébullition
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable