Principaux documents
GF07697830
Zinc selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g
Synonyme(s) :
ZN516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 076-978-30
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm