GF05323586
Bismuth
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.9999%
Synonyme(s) :
BI006105
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.9999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 053-235-86
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable