GF04272049
Molybdenum
pellets, 200g, max. size 10mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO006100
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.90%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 042-720-49
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
10 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N