Principaux documents
GF01715217
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, L 2 m
Synonyme(s) :
CT301020
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 017-152-17
Longueur
2 m
Épaisseur
0.002 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable