Principaux documents
GF00650360
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TK025120
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 006-503-60
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.25 mm