G11608
Guanidineacetic acid
99%
Synonyme(s) :
N-Amidinoglycine, N-Guanylglycine, Glycocyamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=N)NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)
Clé InChI
BPMFZUMJYQTVII-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable