Key Documents
E32800
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
122-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
Clé InChI
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • CRTH2 receptor antagonists
  • Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Cannabinoid CB1 receptor antagonists
  • Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
  • N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
  • A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
  • Inhibitors of p38 MAP kinase
  • Acetolactate synthase inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable