A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-299-5
Beilstein/REAXYS Number:
878814
MDL number:
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
ester, ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe