DWKWGW235P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW235P
About This Item
Matériaux
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW235P
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages