DWKWGF540P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, I.M.S, low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGF540P
About This Item
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Caractéristiques
label I.M.S
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGF540P
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages