Principaux documents
DWK883350-0009
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., Borosilicate glass/PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
Kimble® 883350-0009
Longueur
9.0 in.
Catégories apparentées
Description générale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences