DWK213971704
Duran® Measuring Cylinder
cylinder capacity 50 mL, class A, UKAS CERTIFICATE
Synonyme(s) :
213971704
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213971704
Capacité du cylindre
50 mL
Application
Caractéristiques et avantages