DWK213963601
Duran® Measuring Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, cylinder capacity 250 mL
Synonyme(s) :
213963601
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Caractéristiques
class B
graduated WHITE GRADUATION
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213963601
Capacité du cylindre
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages