Key Documents
D65003
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloromaleic anhydride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.95
Numéro Beilstein :
121027
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Clé InChI
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable