D128406
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
>97%
Synonyme(s) :
Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 163 °C)
Essai
>97%
Forme
powder
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Clé InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup