No, the 2,6-dihydroxybenzoic acid is not available in pill/capsule form. Please note this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
D109606
2,6-Dihydroxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
γ-Resorcylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is 2,6-dihydroxybenzoic acid available in pill/capsule form?