CLS995025
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 5 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
conical bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
graduations: no
without cap
Conditionnement
case of 125 ea
pack of 125 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99502-5
Paramètres
3000 × g max. RCF
D.E. × L
13 mm × 110 mm
Capacité
5 mL
Couleur
clear
Raccords
13-415 thread
Adéquation
suitable for (centrifugation)