CLS707810N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonyme(s) :
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Description
plugged
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 120 ea
case of 720 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7078-10N
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacité
10 mL